Learn More
Acide 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10772283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10772283 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10782283 1 g Flacon en verre ambré 1g
10462434 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09101CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 3529-57-5
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
Numéro MDL MFCD05664666
Clé InChI ZGDGZMOKXTUMEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, 4-carboxybenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylicacid, 1,2,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-4-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-2-siv-4-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2795202
Nom IUPAC acide 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxylique
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 97%