Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10262632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10262632 250 mg -
10405312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10262632 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09204CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 71605-72-6
Formule moléculaire C7H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.182
Numéro MDL MFCD00457949
Clé InChI GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
CID PubChem 2776290
Nom IUPAC 2,1,3-benzothiadiazole-5-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.19
Pourcentage de pureté 97%