Learn More
Acide 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10542642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10542642 250 mg 250mg
10272582 1 g -
10699905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10542642 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09201CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 16405-98-4
Formule moléculaire C7H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 180.181
Numéro MDL MFCD01647555
Clé InChI YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 602011
Nom IUPAC acide 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylique
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Poids de la formule 180.19
Pourcentage de pureté 97%