Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10170572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10170572 1 g 1g
10784277 5 g 5g
10532432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10170572 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13048DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 767-63-5
Formule moléculaire C6H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 135.126
Numéro MDL MFCD00168448
Clé InChI IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
CID PubChem 584570
Nom IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 97%