Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ylméthanol, Thermo Scientific™
Code produit 10632635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10632635 5 g 5g
10266702 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632635 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09609DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175609-19-5
Formule moléculaire C7H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Numéro MDL MFCD04115376
Clé InChI OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
CID PubChem 2795215
Nom IUPAC (2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 97%