Learn More
Chlorure de 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10101162
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10101162 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10101162 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC09603DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
CAS 114322-14-4
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H3ClN2O3S
Quantité 1 g
Synonyme benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
Clé InChI SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 218.611
CID PubChem 2735446
Poids de la formule 218.62
Pourcentage de pureté 97%