Learn More
Acide 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10427422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10427422 250 mg 250mg
10501682 1 g 1g
10021694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10427422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09701CB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 19155-88-5
Formule moléculaire C7H3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
Numéro MDL MFCD00276977
Clé InChI WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2735454
Nom IUPAC Acide 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.