Learn More
Acide 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10501682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10501682 1 g 1g
10427422 250 mg 250mg
10021694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10501682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC09701DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19155-88-5
Formule moléculaire C7H3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 163.11
Numéro MDL MFCD00276977
Clé InChI WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2735454
Nom IUPAC Acide 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%