Learn More
2,1,3-benzoxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10370243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10370243 1 g 1g
10514994 10 g 10g
10546215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10370243 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06477DA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 273-09-6
Formule moléculaire C6H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 120.111
Clé InChI AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
CID PubChem 67501
Nom IUPAC 2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,1,3-Benzoxadiazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,1,3-Benzoxadiazole