Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)éthanassulfonate potassium, TRC
Code produit 30382835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382835 100 mg
30376287 1 g
30380142 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD487933100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91893-72-0
Formule moléculaire C10H8KNO5S
Poids moléculaire (g/mol) 293.34
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Poids de la formule 292.976