Learn More
2-(1,3-Dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic Acid, TRC
Code produit 30385316
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385316 10 mg
30375437 100 mg
30384380 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385316 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49627310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52208-61-4
Formule moléculaire C11H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 219.19
Synonyme 2-(1,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1,3-Dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9NO4/c13-9-5-7-3-1-2-4-8(7)11(16)12(9)6-10(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Poids de la formule 219.0532