Learn More
Bromure de 2-(1,3-dioxolan-2-yl)éthylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495425 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58916.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 307531-83-5 | C5H9BrO2Zn | 246.409 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est appliqué dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Conserver à l’abri des agents oxydants forts, de la chaleur, des chlorures d’acide, des bases et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-83-5
Densité 0.984
Formule moléculaire C5H9BrO2Zn
Numéro MDL MFCD02260129
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme zinc 2+ ion 2-1,3-dioxolan-2-yl ethanide bromide
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CC1OCCO1.[Zn+2].[Br-]
Nom IUPAC zinc;2-éthyl-1,3-dioxolane;bromure
Poids moléculaire (g/mol) 246.409
CID PubChem 57377022
Poids de la formule 246.41