Learn More
2-(1,3-oxazol-5-yl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10729413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10729413 1 g 1g
10639895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10729413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35714DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 774238-36-7
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.176
Numéro MDL MFCD07772822
Clé InChI UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7162068
Nom IUPAC 2-(1,3-oxazol-5-yl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 90%