Learn More
2-(1-adamantyl)-4-méthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462318 5 g 5g
15472318 250 mg 250mg
15452318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55922.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 41031-50-9 | C17H22O | 242.36 g/mol
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(1-adamantyl)-4-méthylphénol, est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau (7,8E-3 g/l) (25°C).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41031-50-9
Formule moléculaire C17H22O
Poids moléculaire (g/mol) 242.36
Numéro MDL MFCD00168147
Clé InChI XHLJIHBDAJFXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-adamantyl-4-methylphenol, 2-adamantan-1-yl-4-methylphenol, pubchem21690, acmc-1anoj, 2-1-adamantyl-4-methyl-phenol, 2-adamantan-1-yl-4-methyl-phenol, phenol,4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl, 4-methyl-2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl phenol, phenol, 4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.1 3,7 dec-1-yl
CID PubChem 617992
Nom IUPAC 2-(1-adamantyl)-4-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(O)C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Point de fusion 128°C to 130°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble in water (7.8E-3g/L) (25°C).
Poids de la formule 242.36
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre