Learn More
Acide 2-(1-adamantyl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10567074
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10567074 1 g 1g
10442624 10 g 10g
10632465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10567074 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB13005DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 4942-47-6
Formule moléculaire C12H17O2
Poids moléculaire (g/mol) 193.27
Numéro MDL MFCD00074728
Clé InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
CID PubChem 123221
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Adamantyl)acetic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-(adamantan-1-yl)acétate
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 97%