Learn More
Acide 2-(1-aminocyclohexyl)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 37631-92-8 |
| Formule moléculaire | C8 H15 N O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclohexaneacetic acid, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid, 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-(1-aminocyclohexyl)acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.21 |
| Poids de la formule | 157.1103 |