Learn More
2-(1-benzofuran-3-yl)éthyl 4-méthylbenzènesulfonate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| CAS | 26278-25-1 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C17H16O4S |
| Numéro MDL | MFCD08271906 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate |
| Clé InChI | OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |