Learn More
2-(1-Benzothiophène-5-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 260.16 |
| Pourcentage de pureté | 95% |