Learn More
2-(1-hydroxyéthyle) promazine sulfoxyde (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30133382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133382 100 mg 100mg
30006504 10 mg 10mg
30010670 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH942290100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C19H24N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 344.47
Synonyme 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Nom IUPAC 1-[10-[3-(diméthylamino)propyle]-5-oxophénothiazine-2-yl]éthanol
SMILES CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Poids de la formule 344.1558
Pourcentage de pureté >95%