Learn More
Promazine 2-(1-Hydroxyéthyle), TRC
Code produit 30135412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135412 25 mg 25mg
30012305 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135412 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94229525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73644-43-6
Formule moléculaire C19 H24 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 328.47
Synonyme 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Phenothiazine-2-methanol, 10-(3-dimethylaminopropyl)-α-methyl- (6CI), 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Dihydroacepromazine, 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine
Nom IUPAC 1-[10-[3-(diméthylamino)propyle]phénothiazine-2-yl]éthanol
SMILES CC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydroacepromazine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Poids de la formule 328.1609