Learn More
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine (~90%), TRC
Code produit 30476588
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476588 10 mg 10mg
30482300 100 mg 100mg
30480845 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476588 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32806810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 796845-58-4
Formule moléculaire C6H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 125.17
Synonyme 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Nom IUPAC 2-(1-methylpyrazol-4-yl)ethanamine
SMILES Cn1cc(CCN)cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Poids de la formule 125.0953