Learn More
Acide 2-[1-méthyle-3-(trifluorométhyle)-1h-pyrazol-5-yl]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 270.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |