Learn More
Acide 2-[1-méthyle-3-(trifluorométhyle)-1h-pyrazol-5-yl]benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10779595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10779595 1 g Flacon en verre ambré 1g
10662295 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10779595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62101DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-16-0
Formule moléculaire C12H9F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.211
Numéro MDL MFCD09879926
Clé InChI ADEAPHCAMGDLFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoic acid
CID PubChem 24229655
Nom IUPAC Acide 2-[2-méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]benzoïque
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 270.21
Pourcentage de pureté 97%