Learn More
{2-[1-Méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-5-yl]phényl}méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10021974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10021974 1 g Flacon en verre ambré 1g
10411894 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10021974 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62109DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 892502-29-3
Formule moléculaire C12H11F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 256.228
Numéro MDL MFCD09817511
Clé InChI HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
CID PubChem 24229659
Nom IUPAC [2-[2-Méthyl-5-(trifluorométhyl)pyrazol-3-yl]phényl]méthanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.23
Pourcentage de pureté 97%