Learn More
2-(1-Methylguanidino)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31107275
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31107275 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31107275 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD122358100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylguanidino)acetic acid
CAS 57-00-1
Formule moléculaire C4H9N3O2
Numéro MDL MFCD00004282
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Pourcentage de pureté 95%