Learn More
2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31108451
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108451 25 g
31103850 100 g
31100290 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31108451 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12236325g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate
CAS 6020-87-7
Formule moléculaire C4H11N3O3
Numéro MDL MFCD00071582
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)CN(C)C(N)=N.[H]O[H]
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Pourcentage de pureté 97%