Learn More
2-(1-Méthylpipéridin-3-yl)éthan-1-ol, TRC
Code produit 30474212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474212 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32217550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Formule moléculaire C8H17NO
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
SMILES CN1CCCC(CCO)C1
Nom IUPAC 2-(1-méthylpipéridin-3-yl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 143.23
Poids de la formule 143.131