Learn More
2-(1-Méthylpipéridin-3-yl)éthan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol |
| CAS | 101257-32-3 |
| Formule moléculaire | C8H17NO |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC(CCO)C1 |
| Nom IUPAC | 2-(1-méthylpipéridin-3-yl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.23 |
| Poids de la formule | 143.131 |