Learn More
2-(1-Naphtyl)-1-propanol, TRC
Code produit 30482192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482192 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN373155250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Formule moléculaire C13H14O
Quantité 250 mg
Synonyme beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
Formule InChI InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Poids moléculaire (g/mol) 186.25