Learn More
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole, qualité laser et adapté à la spectrophotométrie à scintillation, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409230 1 g 1g
11419230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16679.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 846-63-9 | C19H13NO | 271.319 g/mol
Starting with the organic fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole (αNPO), the vNPO and allylNPO monomers were synthesized using Stille coupling followed by purification. Used as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
À partir du fluor organique 2-(1-naphthyl)-5-phényloxazole (αNPO), les monomères vNPO et allylNPO ont été synthétisés à l’aide du couplage de Stille suivi d’une purification. Utilisé comme colorant laser.
Solubilité
Peu soluble (4,1E-4 g/l) (25°C). Soluble dans la plupart des solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 846-63-9
Formule moléculaire C19H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 271.319
Numéro MDL MFCD00019714
Clé InChI WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
CID PubChem 70058
Nom IUPAC 2-naphtalène-1-yl-5-phényl-1,3-oxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Point de fusion 104°C to 105°C
Notes de qualité de la pureté Suitable for scintillation spectrometry
Quantité 1 g
Beilstein 210666
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents.
Poids de la formule 271.32
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Laser