Learn More
2-(1-naphtyl)éthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11944651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11944651 50 g 50g
11924651 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11944651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179600500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 773-99-9
Formule moléculaire C12H12O
Poids moléculaire (g/mol) 172.23
Clé InChI RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
CID PubChem 13047
Nom IUPAC 2-naphtalène-1-ylethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthyl)ethanol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 61.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 186°C (23.0 hPa)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H7CH2CH2OH
Quantité 50 g
Beilstein 06,668
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystalline Powder or Solid