Learn More
2-(1-naphtyl)éthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Naphthyl)ethanol |
| CAS | 773-99-9 |
| Formule moléculaire | C12 H12 O |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2 |
| SMILES | OCCc1cccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-naphtalène-1-ylethanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.22 |
| Poids de la formule | 172.0888 |