Learn More
2-(1-naphtyl)éthanol, TRC
Code produit 30474992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474992 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37832510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthyl)ethanol
CAS 773-99-9
Formule moléculaire C12 H12 O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2
SMILES OCCc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC 2-naphtalène-1-ylethanol
Poids moléculaire (g/mol) 172.22
Poids de la formule 172.0888
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.