Learn More
Chlorure 2-(1-naphthyl) d‘éthanoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10591883
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10591883 250 mg 250mg
10724773 1 g 1g
10265594 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10591883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S07397CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 5121-00-6
Formule moléculaire C12H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 204.65
Numéro MDL MFCD00175852
Clé InChI DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
CID PubChem 2795386
Nom IUPAC 2-chlorure de naphtalène-1-ylacétyle
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 204.66
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.