Learn More
Chlorhydrate de 2-(1-Naphthylméthyl)-2-imidazoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11471177 500 g 500g
11451177 25 g 25g
11461177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24161.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.70€
    530.65€ / 500g
    Économisez 117.05€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 550-99-2 | C14H15ClN2 | 246.738 g/mol
Naphazoline hydrochloride produces ionotropic effects via α-adrenoceptor stimulation. It is an activator of AR and Nischarin. It is used as a nasal decongestant and ocular vasoconstrictor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, 170 g/L, alcool, DMSO, éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 550-99-2
Formule moléculaire C14H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 246.738
Numéro MDL MFCD00012554
Clé InChI DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
CID PubChem 11079
ChEBI CHEBI:7470
Nom IUPAC 2-(naphtalène-1-ylméthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;chlorhydrate
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Point de fusion 257°C to 261°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3716843
Merck Index 14,6368
Informations sur la solubilité Soluble in water 170g/L,alcohol,DMSO,ethanol.
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 99%