Learn More
2-(1-pipérazinyle)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409736 10 g 10g
11419736 50 g 50g
11429736 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20252.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1011-17-2 | C10H14N2O | 178.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1011-17-2
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.235
Numéro MDL MFCD00190246
Clé InChI UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenol
CID PubChem 70530
Nom IUPAC 2-pipérazine-1-ylphénol
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperazinyl)phenol
Point de fusion 122°C to 127°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 10646
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 98%