Learn More
Dichlorhydrate de 2-(1-pipérazinyl)phénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(1-Piperazinyl)-phenol Dihydrochloride |
| CAS | 667864-86-0 |
| Formule moléculaire | C10H14N2O •2HCl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | o-1-Piperazinyl-phenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, 1-(o-Hydroxyphenyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)phenol Dihydrochloride, N-(2-Hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14N2O.2ClH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H |
| SMILES | OCC(=O)[C@@H]1[C@]2(C)[C@H](C[C@@H]1C)[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)C2)[C@]4(C)C(=CC(=O)C=C4)[C@H](F)C3 |
| Nom IUPAC | 2-pipérazin-1-ylphénol;dichlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.2336462 |
| Poids de la formule | 250.064 |