Learn More
2-(1-pipérazinyl)pyrimidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10011310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10011310 1 g Flacon en verre 1g
10337210 5 g Flacon en verre 5g
10519633 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10011310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134320010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20980-22-7
Formule moléculaire C8H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Numéro MDL MFCD00040742
Clé InChI MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
CID PubChem 88747
Nom IUPAC 2-pipérazine-1-ylpyrimidine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 36°C
Couleur Jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5850 to 1.588
Quantité 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Gravité spécifique 1.07
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide après fusion