Learn More
2-(1-pipérazinyle)pyrimidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342807 100 g 100g
11322807 5 g 5g
11332807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15884.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.212 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20980-22-7
Formule moléculaire C8H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 164.212
Numéro MDL MFCD00040742
Clé InChI MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
CID PubChem 88747
Nom IUPAC 2-pipérazine-1-ylpyrimidine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
Point de fusion 31°C to 35°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (2 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 151178
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 99%