Learn More
2-(1-Pipérazinyl)pyrimidine, TRC
Code produit 30414981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414981 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414981 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4813001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Formule moléculaire C8 H12 N4
Quantité 1 g
Synonyme Pyrimidine','2-(1-piperazinyl)-, 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 1-(4-Pyrimidin-2-yl)piperazine, 1-PP, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-Piperazinopyrimidine, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine, CM 56324H, MJ 13653, N-2-Pyrimidinylpiperazine, PmP
Formule InChI InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
SMILES C1CN(CCN1)c2ncccn2
Nom IUPAC 2-pipérazin-1-ylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Poids de la formule 164.1062