Learn More
2-(1-Pipéridino)aniline, TRC
Code produit 30419432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419432 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP481935500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperidino)aniline
CAS 39643-31-7
Formule moléculaire C11H16N2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(o-Aminophenyl)-piperidine, 1-(2-Aminophenyl)piperidine, 2-(Piperidin-1-yl)aniline, 2-(Piperidin-1-yl)benzenamine, 2-Piperidinoaniline, N-(2-Aminophenyl)piperidine, o-Piperidinoaniline
Formule InChI InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
SMILES Nc1ccccc1N2CCCCC2
Nom IUPAC 2-pipéridin-1-ylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Poids de la formule 176.1313