Learn More
2-(1-Pipéridinyl)-5-(trifluorométhyl)aniline, Thermo Scientific™
Code produit 11414640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414640 1 g 1g
11424640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414640 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50723.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1496-40-8
Formule moléculaire C12H15F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 244.261
Numéro MDL MFCD00042161
Clé InChI BERRRZOJDANPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl aniline, n-2-amino-4-trifluoromethylphenyl piperidine, n-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl piperidine, 2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidino-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl-phenylamine, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-amino-4-1-piperidino benzotrifluoride, benzenamine,2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl
CID PubChem 694756
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-yl-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 244.26