Learn More
2-(1-Piperidinyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484384
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484384 5 g 5g
11494384 25 g 25g
11404394 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484384 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13073.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39643-31-7 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39643-31-7
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00047467
Clé InChI OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
CID PubChem 458795
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylaniline
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Piperidinyl)aniline
Point de fusion 44°C to 47°C
Point d’ébullition 96°C to 98°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 151856
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%