Learn More
2-(1-pipéridinyl)benzonitrile 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419363 5 g 5g
11409363 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419363 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11784.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 72752-52-4 | C12H14N2 | 186.258 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72752-52-4
Formule moléculaire C12H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 186.258
Numéro MDL MFCD00049221
Clé InChI MEBVSLLKZSAIGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidinobenzonitrile, 2-piperidin-1-yl benzonitrile, 2-1-piperidinyl benzonitrile, gnf-pf-3161, benzonitrile, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzenecarbonitrile, 2-piperidino benzonitrile, maybridge1_000930, acmc-1bfz1, 2-1-piperidyl benzonitrile
CID PubChem 2774355
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2- (1-Piperidinyl)benzonitrile
Point de fusion 41°C to 45°C
Point d’ébullition 122°C to 125°C (1 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1243909
Poids de la formule 186.26
Pourcentage de pureté 97%