Learn More
Bromure de [2-(1-pipéridinylméthyl)phényl]magnésium, solution à 0,25 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11925901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11925901 50 mL Flacon en verre AcroSeal™ 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11925901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431710500
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-81-5, 109-99-9
% min. CAS 4.53, 89.43
% max. CAS 10.57, 95.47
Couleur Marron
Densité 0.9220g/mL
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C12H16BrMgN
Numéro MDL MFCD03840894
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.922
Synonyme bromo 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium, 1-2-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 2-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 2-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Clé InChI SQFASMRVZVXQCK-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=C(CN2CCCCC2)C=CC=C1
Nom IUPAC Magnésium ; 1-(phénylméthyl)pipéridine ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 278.48
CID PubChem 16217258
Poids de la formule 278.47
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • [2-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.