Learn More
2-(1-pyrrolidinyl)phénol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368025 5 g 5g
11358025 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368025 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08178.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4787-77-3 | C10H13NO | 163.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4787-77-3
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00051659
Clé InChI ZGSBDRFDXWRZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl phenol, 2-pyrrolidinophenol, 2-1-pyrrolidino phenol, 2-1-pyrrolidinyl phenol, 2-tetrahydro-1h-pyrrol-1-ylphenol, 2-pyrrolidinylphenol, 2-pyrrolizinophenol, 2-pyrrolidin-1-yl-phenol, phenol, 2-1-pyrrolidinyl, 1-2-hydroxyphenyl pyrrolidine
CID PubChem 2734845
Nom IUPAC 2-(pyrrolidin-1-yl)phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Point de fusion 109°C to 112°C
Quantité 5 g
Beilstein 135437
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 98%