Learn More
Acide 2-(1-pyrrolyl)benzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302356 1 g 1g
11312356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302356 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06069.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10333-68-3 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10333-68-3
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.20
Numéro MDL MFCD00051645
Clé InChI GNWTWXOZRSBCOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-1-pyrrolyl benzoic acid, 1-2-carboxyphenyl pyrrole, 2-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-pyrrolylbenzoic acid, maybridge1_002677, 1-o-carboxyphenyl pyrrole, n-2-carboxyphenyl pyrrole, 1h-pyrrol-1-ylbenzoic acid
CID PubChem 728521
Nom IUPAC 2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 1 g
Beilstein 1343920
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 99%