Learn More
Acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)pipéride-4-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10471893
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10471893 1 g Flacon en verre ambré 1g
10768643 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10471893 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31001DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 668484-45-5
Formule moléculaire C13H19N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 313.372
Numéro MDL MFCD06658980
Clé InChI FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 59496772
Nom IUPAC 2-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipérazine-1-yl]-1,3-thiazole-4-acide carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 312.39
Pourcentage de pureté 95%