Learn More
Acide 2-[1-(tert-butoxycarbonyl)pipéride-4-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 312.39 |
| Pourcentage de pureté | 95% |