Learn More
2-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptén-5-ylidène)acétaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)acetaldehyde |
| CAS | 1217-39-6 |
| Formule moléculaire | C17 H14 O |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,α-acetaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H14O/c18-12-11-17-15-7-3-1-5-13(15)9-10-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11-12H,9-10H2 |
| SMILES | O=CC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 2-(5,6-dihydrobenzo[1,2-a:2',1'-d][7]anneau-11-ylidene)acétaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.29 |
| Poids de la formule | 234.1045 |